Propil 4-hidroxibenzoato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Propil 4-hidroxibenzoato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Propil 4-hidroxibenzoato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Propil 4-hidroxibenzoato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Propil 4-hidroxibenzoato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 94-13-3 | C10H12O3 | 180.2 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Ver todo
Frasco de plástico
Número de catálogo 131591000
Precio (EUR)
32,56
Precio exclusivo en nuestra web
39,30
Ahorro 6,74 (17%)
Each
-
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
32,56
Precio exclusivo en nuestra web
39,30
Ahorro 6,74 (17%)
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
CAS94-13-3
IUPAC Namepropyl 4-hydroxybenzoate
Molecular FormulaC10H12O3
InChI KeyQELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCOC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance of solution(10% in ethanol 96%) clear colorless to
Appearance of solutionalmost colorless
Melting point95°C to 99°C
Appearance (Color)White to almost white
Appearance (Form)Crystalline powder
Ver más
Ask our AI about this Product

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentos y descargas

Certificados

N.º de loteCertificate TypeDateCatalog Number(s)
A0454804Certificate of Analysis03 feb 2025131591000, 131590025, 131595000, 131590050
A0465627Certificate of Analysis22 ago 2024131591000, 131590025, 131595000, 131590050
A0465490Certificate of Analysis21 ago 2024131591000, 131590025, 131595000, 131590050
A0427362Certificate of Analysis23 jul 2024131591000, 131590025, 131595000, 131590050
A0447041Certificate of Analysis29 abr 2024131591000, 131590025, 131595000, 131590050
Se muestran 5 resultados, busque arriba un certificado específico

Hojas de datos de seguridad

Seguridad y manipulación

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Chronic aquatic toxicity
Category 3
Hazard Statements

H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects

EU Specific Hazard Statements

May form combustible dust concentrations in air

Precautionary Statements

P273 - Avoid release to the environment

P501 - Dispose of contents/ container to an approved waste disposal plant

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.

1x1 image pixel for data collection