Peristaltic Pump Tubing for iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS System
Peristaltic Pump Tubing for iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS System
Peristaltic Pump Tubing for iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS System
Peristaltic Pump Tubing for iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS System
Thermo Scientific™
Peristaltic Pump Tubing for iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS System
Designed for durability and fitness for purpose, a range of Thermo Scientific™ Peristaltic Pump Tubing for the iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series is available to suit your sample matrices and ICP-MS applications.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceTypeDiamètre (métrique)Matériau
1320050Tubulure pour pompe péristaltique0.508 mmPVC
1320040Tubulure pour pompe péristaltique0.381 mmPVC
1320060Tubulure pour pompe péristaltique0.762 mmPVC
BRE0013426Tubulure pour pompe péristaltique0.381 mmSolvent Flex
BRE0013427Tubulure pour pompe péristaltique0.508 mmSolvent Flex
BRE0013429Tubulure pour pompe péristaltique1.295 mmSolvent Flex
BRE0013428Tubulure pour pompe péristaltique0.762 mmSolvent Flex
1320110Tubulure pour pompe péristaltique1.295 mmSantoprene
1320120Tubulure pour pompe péristaltique3.175 mmSantoprene
1329400Peristaltic Pump Tubing0.254 mmPVC, Orange/Black
Référence 1320050
Prix (EUR)
161,00
Pack of 12
Ajouter au panier
Type:
Tubulure pour pompe péristaltique
Diamètre (métrique):
0.508 mm
Matériau:
PVC
Prix (EUR)
161,00
Pack of 12
Ajouter au panier
Suit your sample matrices and applications with this comprehensive range of Thermo Scientific™ Peristaltic Pump Tubing for the Thermo Scientific™ iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS systems; all designed for durability and fitness for purpose.
Select High Quality Consumables for Improved Performance
Choose from the following Peristaltic Pump Tubing:
  • Peristaltic Pump Tubing - dia.0,508 -Orange/Yellow -PVC
  • Peristaltic Pump Tubing - dia.0,381 -Orange/Green - PVC
  • Peristaltic Pump Tubing - dia.0,762 - Black/Black -PVC
  • Peristaltic Pump Tubing - dia.0,254 - Orange/Blue -PVC
  • Peristaltic Pump Tubing - dia.1,295 - Gray/Gray -Santoprene
  • Peristaltic Pump Tubing - dia.3,175 - Black/White -Santoprene
Spécifications
Diamètre (métrique)0.508 mm
À utiliser avec (équipement)iCAP MX and iCAP Q/Qnova Series
MatériauPVC
TypeTubulure pour pompe péristaltique
Unit SizePack of 12
Partager la référence catalogue, le nom ou le lien.