Hydroxyde de potassium, 85 % env., pour l’analyse, granulés, Thermo Scientific Chemicals
Hydroxyde de potassium, 85 % env., pour l’analyse, granulés, Thermo Scientific Chemicals
Hydroxyde de potassium, 85 % env., pour l’analyse, granulés, Thermo Scientific Chemicals
Hydroxyde de potassium, 85 % env., pour l’analyse, granulés, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Hydroxyde de potassium, 85 % env., pour l’analyse, granulés, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Conditionnement:
Tout afficher
Flacon en plastique
Référence 134062500
Prix (EUR)
18,70
Offre exceptionnelle en ligne
22,00
Économisez 3,30 (15%)
Each
-
Ajouter au panier
Quantité:
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
18,70
Offre exceptionnelle en ligne
22,00
Économisez 3,30 (15%)
Each
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
IUPAC Namepotassium hydroxide
Molecular FormulaHKO
InChI KeyKWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
SMILES[OH-].[K+]
Molecular Weight (g/mol)56.11
Voir plus
Appearance (Color)White
Appearance (Form)Pellets
Titration with HCl>=85 %
Potassium carbonate=<1 % (K2CO3)
Chloride (Cl)=<70 ppm
Voir plus

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only

Partager la référence catalogue, le nom ou le lien.