El kit de transfección BLOCK-IT™ contiene todo lo que necesita para una transfección eficaz de ARNip en células. Cada kitMás información
Have Questions?
Número de catálogo
Cantidad
13750070
1 Kit
Número de catálogo 13750070
Precio (EUR)
417,00
Each
-
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
1 Kit
Recurring order eligible. Learn more »
Precio (EUR)
417,00
Each
Añadir al carro de la compra
Ask our AI about this Product
El kit de transfección BLOCK-IT™ contiene todo lo que necesita para una transfección eficaz de ARNip en células. Cada kit contiene el reactivo de transfección Lipofectamine™ 2000 para una administración eficaz en una amplia gama de líneas de células y el oligo fluorescente BLOCK-IT™ para su uso como indicador de la eficacia de la transfección. El oligo fluorescente BLOCK-iT™ proporciona:
–Una señal de fluoresceína fuerte, fácilmente detectable que indica la eficiencia de transfección
–Modificaciones químicas para una señal celular más clara y persistente que la del ARNip atiquetado –Correlación probada de la eficacia de transfección con el ARNip Stealth RNAi™ y las moléculas de ARNip tradicionales
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Tipo de controlControl de transfección
Para utilizar con (aplicación)Transfección
Línea de productosBLOCK-iT™
Tipo de productoKit de transfección
Cantidad1 Kit
Tipo de reactivoARN
FormatoKit
Tipo de muestraARNip sintético
Transfection TechniqueTransfección basada en lípidos
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Cada kit contiene 125 µl de oligo fluorescente BLOCK-iT™ de 20 µM y 250 µl de reactivo Lipofectamine™ 2000. Guarde el oligo fluorescente BLOCK-iT™ a - 20 °C y el reactivo Lipofectamine™ 2000 a + 4 °C
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our
Privacy Notice.
Search citations by name, author, journal title or abstract text
Buscar
Citations & References
Abstract
CD147 is a regulatory subunit of the gamma-secretase complex in Alzheimer's disease amyloid beta-peptide production.
Authors:Zhou S, Zhou H, Walian PJ, Jap BK,
Journal:Proc Natl Acad Sci U S A
PubMed ID:15890777
'gamma-Secretase is a membrane protein complex that cleaves the beta-amyloid precursor protein (APP) within the transmembrane region, after prior processing by beta-secretase, producing amyloid beta-peptides Abeta(40) and Abeta(42). Errant production of Abeta-peptides that substantially increases Abeta(42) production has been associated with the formation of amyloid plaques in Alzheimer''s disease patients. ... More