DPBS, ohne Kalzium, ohne Magnesium
DPBS, ohne Kalzium, ohne Magnesium
Gibco™

DPBS, ohne Kalzium, ohne Magnesium

Dulbecco's Balanced Salt Solution (DPBS) ist eine ausgewogene Salzlösung für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen wie z. B. das Waschen vonWeitere Informationen
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerMengeVerpackungsart
14190144500 mLBottle
14190086
auch als 14190-086 bezeichnet
100 mLBottle
14190185
auch als 14190-185 bezeichnet
20 mL x 100 mLBottle
14190094
auch als 14190-094 bezeichnet
500 mLBottle
1419025010 x 500 mLBottle
14190169
auch als 14190-169 bezeichnet
10 x 500 mLBottle
141901361.000 mLBottle
141903425 lBag
1419035910 lBag
14190240
auch als 14190-240 bezeichnet
10 lBag
1419036720 lBag
Katalognummer 14190144
Preis (EUR)
30,65
Exklusiv online
32,96
Ersparnis 2,31 (7%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
500 mL
Verpackungsart:
Bottle
Customize this product
Preis (EUR)
30,65
Exklusiv online
32,96
Ersparnis 2,31 (7%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Ask our AI about this Product
Dulbecco's Balanced Salt Solution (DPBS) ist eine ausgewogene Salzlösung für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen wie z. B. das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, den Transport von Zellen bzw. Gewebeproben, das Verdünnen von Zellen für Zählvorgänge und die Reagenzienvorbereitung. Zum Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation sind Zusammensetzungen ohne Calcium und Magnesium erforderlich.

Wir bieten eine Vielzahl an Gibco™ DPBS-Formulierungen für viele verschiedene Zellkulturanwendungen an.

Dieses DPBS wird wie folgt modifiziert:

Ohne
• Calcium
• Magnesium
• Phenolrot

Die vollständige Formulierung ist verfügbar.

cGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem
Gibco™ DPBS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und nach ISO 13485-zertifiziert. Um eine kontinuierliche Versorgung zu gewährleisten, bieten wir ein identisches Gibco™ DPBS Produkt an, das an unserem Standort in Schottland hergestellt wurde (14190-240). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.
Specifications
ZusatzstoffOhne Natriumpyruvat
KlassifikationOhne Stoffe tierischen Ursprungs
FarbeKlar
Verdünnung1 X
Zur Verwendung mit (Anwendung)Säugetierzellkultur
Fertigungsqualität, HerstellungsqualitätcGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalität270 bis 300 mOsm/kg
VerpackungsartBottle
Phenolrot-IndikatorKein Phenolrot
ProduktlinieGibco™
Menge500 mL
VersandbedingungRaumtemperatur
SterilitätSteril gefiltert
FormFlüssig
ProdukttypDulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (DPBS)
LösungstypPhosphatgepufferte Saline von Dulbecco
pH7,0 bis 7,3
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Lagerbedingungen: 15 °C bis 30 °C
Versandbedingungen: Raumtemperatur
Haltbarkeit: 36 Monate ab Herstellungsdatum
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Sicherheitsdatenblätter

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.