Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Katalognummer | Kapazität (metrisch) | Porengröße | Farbe |
---|---|---|---|
145-0020 | 100 mL | 0,2 μm | Weiß |
140-4045 | 150 mL | 0,45 μm | Weiß mit grauem Gitter |
147-0045 | 100 mL | 0,45 μm | Grau mit schwarzem Raster |
145-2020 | 250 mL | 0,2 μm | Weiß |
145-0045 | 100 mL | 0,45 μm | Weiß mit schwarzem Gitteraufdruck |
145-2045 | 250 mL | 0,45 μm | Weiß mit schwarzem Gitteraufdruck |
147-2045 | 250mL | 0,45 μm | Gray with Black Grid |
Lieferumfang: Sechs Trichteradapter pro Karton
Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.