Ethylepropionat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Ethylepropionat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Ethylepropionat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Ethylepropionat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ethylepropionat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 105-37-3 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 150505000
Preis (EUR)
24,91
Exklusiv online
29,30
Ersparnis 4,39 (15%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Recurring order eligible. Learn more »
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
24,91
Exklusiv online
29,30
Ersparnis 4,39 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS105-37-3
IUPAC Nameethyl propanoate
Molecular FormulaC5H10O2
InChI KeyFKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCOC(=O)CC
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.3830 to 1.3870 (20°C, 589 nm)
Acid value=<1 mg KOH/g
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Mehr anzeigen
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Chargen-Nr.Certificate TypeDateCatalog Number(s)
A0471481Certificate of Analysis17. Mai 2025150505000, 150500025, 150500010, 150500250
A0465954Certificate of Analysis11. Sept. 2024150505000, 150500025, 15050065, 15050057, 150500010, 150500250
A0461135Certificate of Analysis19. März 2024150505000, 150500025, 15050065, 15050057, 150500010, 150500250
A0457371Certificate of Analysis08. Nov. 2023150505000, 150500025, 15050065, 15050057, 150500010, 150500250
2428343Certificate of Analysis26. Mai 202315050065, 15050057, 150500010, 150500025, 150500250, 150505000
5 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen

Sicherheitsdatenblätter

Sicherheit und Handhabung

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Flammable liquids
Category 2
Label Elements
Signal Word

Danger

Physical Hazards

H225 - Highly flammable liquid and vapor

Precautionary Statements

P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking

P240 - Ground and bond container and receiving equipment

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection