Clorhidrato de piridoxina, 98+ %, extra puro
Clorhidrato de piridoxina, 98+ %, extra puro
Clorhidrato de piridoxina, 98+ %, extra puro
Clorhidrato de piridoxina, 98+ %, extra puro
Thermo Scientific Chemicals

Clorhidrato de piridoxina, 98+ %, extra puro

CAS: 58-56-0 | C8H11NO3·HCl | 205.64 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 150770500
Precio (EUR)
130,90
Precio exclusivo en nuestra web
154,00
Ahorro 23,10 (15%)
Each
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
130,90
Precio exclusivo en nuestra web
154,00
Ahorro 23,10 (15%)
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
IUPAC Namehydrogen 4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol chloride
Molecular FormulaC8H12ClNO3
InChI KeyZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES[H+].[Cl-].CC1=NC=C(CO)C(CO)=C1O
Molecular Weight (g/mol)205.64
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to almost white
SolubilitySolution
Infrared spectrumConforms
Titration with HClO498.0 to 102.0 % (On dry basis)
Loss on drying=<0.5 % (1 g, 105°C)
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.