Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
結合特性 | 標準容量、親和性 |
概要 | 黒色、96ウェルプレート、200 μLのストレプトアビジンでコート済み、300 μLのBlocker BSAでブロッキング処理済み |
検出法 | 蛍光 |
製品ライン | Pierce |
色 | 黒色 |
製品タイプ | マイクロプレート |
材料 | ポリスチレン |
ウェル数 | 96 |
表面処理 | ストレプトアビジン |
パックあたり入数 | 5 Plates |
プレートブロッキング | Blocker™BSAバッファー |
Unit Size | 5 plates |
結合特性 | 標準容量、親和性 |
概要 | 黒色、96ウェルプレート、100 μLのストレプトアビジンでコート済み、200 μLのSuperBlockブロッキングバッファーでブロッキング処理済み |
検出法 | 蛍光 |
製品ライン | Pierce |
色 | 黒色 |
製品タイプ | マイクロプレート |
材料 | ポリスチレン |
ウェル数 | 96 |
表面処理 | ストレプトアビジン |
パックあたり入数 | 5 Plates |
プレートブロッキング | SuperBlock™バッファー |
Unit Size | 5 plates |
結合特性 | 標準容量、親和性 |
概要 | 黒色、384ウェルプレート、50 μLのストレプトアビジンでコート済み、100 μLのSuperBlockブロッキングバッファーでブロッキング処理済み |
検出法 | 蛍光 |
製品ライン | Pierce |
色 | 黒色 |
製品タイプ | 検出プレート、イムノアッセイ、ELISA |
材料 | ポリスチレン |
ウェル数 | 384 |
表面処理 | ストレプトアビジン |
ウェル形状 | Flat Bottom (F-well) |
パックあたり入数 | 5 Plates |
プレートブロッキング | SuperBlock™バッファー |
Unit Size | 5 plates |
結合特性 | 標準容量、親和性 |
概要 | 透明、96ウェルストリッププレート、200 μLのストレプトアビジンでコート済み、300 μLのBlocker BSAでブロッキング処理済み |
検出法 | 比色法 |
製品ライン | Pierce |
色 | 消去 |
製品タイプ | マイクロプレート |
材料 | ポリスチレン |
ウェル数 | 96 |
表面処理 | ストレプトアビジン |
パックあたり入数 | 5 Plates |
プレートブロッキング | Blocker™BSAバッファー |
Unit Size | 5 plates |
結合特性 | 標準容量、親和性 |
概要 | 透明、96ウェルストリッププレート、100 μLのストレプトアビジンでコート済み、200 μLのSuperBlockブロッキングバッファーでブロッキング処理済み |
検出法 | 比色法 |
製品ライン | Pierce |
色 | 消去 |
製品タイプ | マイクロプレート |
材料 | ポリスチレン |
ウェル数 | 96 |
表面処理 | ストレプトアビジン |
パックあたり入数 | 5 Plates |
プレートブロッキング | SuperBlock™バッファー |
Unit Size | 5 plates |
結合特性 | 標準容量、親和性 |
概要 | 透明、96ウェルストリッププレート、100 μLのストレプトアビジンでコート済み、200 μLのSuperBlockブロッキングバッファーでブロッキング処理済み |
検出法 | 比色法 |
製品ライン | Pierce |
色 | 消去 |
製品タイプ | マイクロプレート |
材料 | ポリスチレン |
ウェル数 | 96 |
表面処理 | ストレプトアビジン |
パックあたり入数 | 5 Plates |
プレートブロッキング | SuperBlock™バッファー |
数量 | 5 x 5プレート |
Unit Size | 5 x 5 plates |
結合特性 | 標準容量、親和性 |
概要 | 透明、96ウェルプレート、200 μLのストレプトアビジンでコート済み、300 μLのBlocker BSAでブロッキング処理済み |
検出法 | 比色法 |
製品ライン | Pierce |
色 | 消去 |
製品タイプ | 検出プレート、イムノアッセイ、ELISA |
材料 | ポリスチレン |
ウェル数 | 96 |
表面処理 | ストレプトアビジン |
パックあたり入数 | 5 Plates |
プレートブロッキング | Blocker™BSAバッファー |
Unit Size | 5 plates |
結合特性 | 標準容量、親和性 |
概要 | 透明、96ウェルプレート、100 uLのストレプトアビジンでコーティング済み、200 uLのSuperBlockブロッキングバッファーでブロッキング処理済み |
検出法 | 比色法 |
製品ライン | Pierce |
色 | 消去 |
製品タイプ | マイクロプレート |
材料 | ポリスチレン |
ウェル数 | 96 |
表面処理 | ストレプトアビジン |
パックあたり入数 | 5 Plates |
プレートブロッキング | SuperBlock™バッファー |
Unit Size | 5 plates |
結合特性 | 標準容量、親和性 |
概要 | 透明、96ウェルプレート、100 uLのストレプトアビジンでコーティング済み、200 uLのSuperBlockブロッキングバッファーでブロッキング処理済み |
検出法 | 比色法 |
製品ライン | Pierce |
色 | 消去 |
製品タイプ | マイクロプレート |
材料 | ポリスチレン |
ウェル数 | 96 |
表面処理 | ストレプトアビジン |
パックあたり入数 | 5 Plates |
プレートブロッキング | SuperBlock™バッファー |
数量 | 5 x 5プレート |
Unit Size | 5 x 5 plates |
結合特性 | 標準容量、親和性 |
概要 | 透明、384ウェルプレート、50 uLのストレプトアビジンでコーティング済み、100 uLのSuperBlockブロッキングバッファーでブロッキング処理済み |
検出法 | 蛍光 |
製品ライン | Pierce |
色 | 消去 |
製品タイプ | 検出プレート、イムノアッセイ、ELISA |
材料 | ポリスチレン |
ウェル数 | 384 |
表面処理 | ストレプトアビジン |
ウェル形状 | Flat Bottom (F-well) |
パックあたり入数 | 5 Plates |
プレートブロッキング | SuperBlock™バッファー |
Unit Size | 5 plates |
製品番号(カタログ番号) | 仕様 | 容量 | 概要 | プレートブロッキング | 価格(JPY) | 在庫と納期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15219 | 5 plates | 黒色、96ウェルプレート、200 μLのストレプトアビジンでコート済み、300 μLのBlocker BSAでブロッキング処理済み | Blocker™BSAバッファー | 価格 67,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15119 | 5 plates | 黒色、96ウェルプレート、100 μLのストレプトアビジンでコート済み、200 μLのSuperBlockブロッキングバッファーでブロッキング処理済み | SuperBlock™バッファー | 価格 56,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15407 | 5 plates | 黒色、384ウェルプレート、50 μLのストレプトアビジンでコート済み、100 μLのSuperBlockブロッキングバッファーでブロッキング処理済み | SuperBlock™バッファー | 価格 114,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15121 | 5 plates | 透明、96ウェルストリッププレート、200 μLのストレプトアビジンでコート済み、300 μLのBlocker BSAでブロッキング処理済み | Blocker™BSAバッファー | 価格 61,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15120 | 5 plates | 透明、96ウェルストリッププレート、100 μLのストレプトアビジンでコート済み、200 μLのSuperBlockブロッキングバッファーでブロッキング処理済み | SuperBlock™バッファー | 価格 64,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15122 | 5 x 5 plates | 透明、96ウェルストリッププレート、100 μLのストレプトアビジンでコート済み、200 μLのSuperBlockブロッキングバッファーでブロッキング処理済み | SuperBlock™バッファー | 価格 250,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15125 | 5 plates | 透明、96ウェルプレート、200 μLのストレプトアビジンでコート済み、300 μLのBlocker BSAでブロッキング処理済み | Blocker™BSAバッファー | 価格 45,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15124 | 5 plates | 透明、96ウェルプレート、100 uLのストレプトアビジンでコーティング済み、200 uLのSuperBlockブロッキングバッファーでブロッキング処理済み | SuperBlock™バッファー | 価格 52,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15126 | 5 x 5 plates | 透明、96ウェルプレート、100 uLのストレプトアビジンでコーティング済み、200 uLのSuperBlockブロッキングバッファーでブロッキング処理済み | SuperBlock™バッファー | 価格 218,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15405 | 5 plates | 透明、384ウェルプレート、50 uLのストレプトアビジンでコーティング済み、100 uLのSuperBlockブロッキングバッファーでブロッキング処理済み | SuperBlock™バッファー | 価格 109,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|