DRI™ MultiDrug Urin-Kalibratoren
Product Image
Thermo Scientific™

DRI™ MultiDrug Urin-Kalibratoren

Nutzen Sie die weltweit geschätzte Genauigkeit, Präzision und hohe Chargenstabilität der Thermo Scientific™ DRI™ MultiDrug Urin- Kalibratoren.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerMengeTyp
15891 x 25 mLCalibrator 1
15881 x 10 mLCalibrator 1
15911 x 10 mLCalibrator 2
15921 x 25 mLCalibrator 2
15941 x 10 mLCalibrator 3
15951 x 25 mLCalibrator 3
15971 x 10 mLCalibrator 4
15981 x 25 mLCalibrator 4
Katalognummer 1589
Preis (EUR)
-
Angebot anfordern
Menge:
1 x 25 mL
Typ:
Calibrator 1

Nutzen Sie die weltweit geschätzte Genauigkeit, Präzision und hohe Chargenstabilität der Thermo Scientific™ DRI™ MultiDrug Urin- Kalibratoren, die für eine Vielzahl von klinisch-chemischen Analysengeräten optimiert sind. Der Anwendungsbereich der Drogentests erweitert sich stetig und DRI Assays erfüllen diese Herausforderung durch das Angebot einer der umfangreichsten Produktpaletten für Drogentests auf dem Markt.

  • Qualitative oder semiquantitative Optionen bei Testergebnissen
  • Hervorragende Korrelation mit GC/MS-Systemen
  • Anwendungen für eine Reihe von klinisch-chemischen Analysensystemen
  • Auswahl an Kalibratoren und Kontrollsets mit mehreren Analyten
Für In-vitro-Diagnostik
Für In-vitro-Diagnostik
Specifications
KonzentrationMultianalyte
Nachweisbare AnalytenMultiple
ProbentypUrine
TypCalibrator 1
Verpackung1 Bottle
Menge1 x 25 mL
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
2 °C bis 8 °C

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.