Placas Nunclon™ Sphera™
Placas Nunclon™ Sphera™
Thermo Scientific™

Placas Nunclon™ Sphera™

Presentan una mayor superficie de cultivo celular con un rendimiento probado que refuerza las investigaciones mediante células madre y cultivos celulares.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoÁrea de cultivoCantidad
17494556,7 cm2Case of 20
1749301,9 cm2Case of 7
1749313,8 cm2Case of 7
1749329,6 cm2Case of 7
1749438,8 cm2Case of 20
17494421,5 cm2Case of 20
Número de catálogo 174945
Precio (EUR)
323,00
Case of 20
-
Añadir al carro de la compra
Área de cultivo:
56,7 cm2
Cantidad:
Case of 20
Precio (EUR)
323,00
Case of 20
Añadir al carro de la compra
Ask our AI about this Product
Gracias a su superficie de fijación celular extremadamente baja, las placas Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ favorecen de forma consistente el cultivo de esferoides y organoides en 3D, lo que le ayuda en la formación de esferoides de cáncer y la diferenciación de células madre para el modelado de enfermedades y el cribaje de medicamentos.

Rendimiento optimizado para cultivo celular 3D

  • Permite a las células crecer en suspensión sin prácticamente fijación celular
  • Admite muchos tipos de células diferentes para generar esferoides
  • Favorece la formación uniforme de esferoides de cáncer que simulan las estructuras 3D del crecimiento del tumor
  • Demuestra una calidad superior en la formación de cuerpos embrioides de células madre pluripotentes con una diferenciación espontánea mínima
  • Eficacia probada en el apoyo de cultivos organoides a largo plazo

Certificaciones/conformidad

  • Libre de origen animal
  • Apirógenas Pruebas de endotoxinas realizadas (0,5 EU/ml)
  • Inertes desde el punto de vista biológico: Reactividad biológica Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Alto nivel de esterilidad: SAL 10-6, esterilización mediante gas de óxido de etileno
  • Vida útil: 4 años a partir de la fecha de fabricación
Vida útil
  • 4 años
Especificaciones
Certificaciones/conformidadSin material de origen animal; apirógeno, <0,5 EU/ml de endotoxinas; clase VI de reactividad biológica de USP; SAL 10-6
DescripciónPlato Nunclon Spehra 90mm, caja de 20
Diámetro exterior (métrico)90 mm
N.º por caja20
N.° por paquete5
CantidadCase of 20
Tratamiento de superficieNunclon Sphera
Forma del pocilloRedonda
Área de cultivo56,7 cm2
EsterilidadEstériles
TipoPlaca multipocillo
Unit SizeCase of 20
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentos y descargas

Certificados

Hojas de datos de seguridad

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.

1x1 image pixel for data collection