Cyanate de sodium, 85 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Cyanate de sodium, 85 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Cyanate de sodium, 85 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Cyanate de sodium, 85 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Cyanate de sodium, 85 %, pur, Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
RéférenceQuantitéConditionnement
180562500250 gFlacon en plastique
Référence 180562500
Prix (EUR)
21,40
Each
Ajouter au panier
Quantité:
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
21,40
Each
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS917-61-3
IUPAC Namesodium cyanate
Molecular FormulaCNNaO
InChI KeyZVCDLGYNFYZZOK-UHFFFAOYSA-M
SMILES[Na+].[O-]C#N
Voir plus
Appearance (Color)White to off-white
Appearance (Form)Crystalline powder
Sodium carbonate (Na2CO3)=<15 %
Titration Argentometric>=80 %
Loss on drying=<3 % (5 g, 105°C, 2 hrs)
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche

Partager la référence catalogue, le nom ou le lien.