Diisobutylaluminiumhydrid, 1M Lösung in Cyclohexan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Diisobutylaluminiumhydrid, 1M Lösung in Cyclohexan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Diisobutylaluminiumhydrid, 1M Lösung in Cyclohexan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Diisobutylaluminiumhydrid, 1M Lösung in Cyclohexan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Diisobutylaluminiumhydrid, 1M Lösung in Cyclohexan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1191-15-7 | C8H19Al | 142.22 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
400 mL
800 mL
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Katalognummer 183794000
Preis (EUR)
140,25
Exklusiv online
165,00
Ersparnis 24,75 (15%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
400 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Recurring order eligible. Learn more »
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
140,25
Exklusiv online
165,00
Ersparnis 24,75 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1191-15-7
IUPAC Namebis(2-methylpropyl)alumanyl
Molecular FormulaC8H18Al
InChI KeySIPUZPBQZHNSDW-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(C)C[Al]CC(C)C
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Strength19.5 to 20.5 % (DIBAL-H, on Al basis)
Appearance (Form)Clear solution
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure, Reduktionsreagenz
RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Chargen-Nr.Certificate TypeDateCatalog Number(s)
A0425761Certificate of Analysis25. Juni 2025183791000, 183794000, 183798000
A0439794Certificate of Analysis17. Mai 2025183791000, 183794000, 183798000
A0439793Certificate of Analysis17. Mai 2025183791000, 183794000, 183798000
A0407706Certificate of Analysis17. Mai 2025183791000, 183794000, 183798000
A0407705Certificate of Analysis17. Mai 2025183791000, 183794000, 183798000
5 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen

Sicherheitsdatenblätter

Sicherheit und Handhabung

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Flammable liquids
Category 2
Substances/mixtures which, in contact with water, emit flammable gases
Category 1
Pyrophoric liquids
Category 1
Skin Corrosion/Irritation
Category 1
Serious Eye Damage/Eye Irritation
Category 1
Reproductive Toxicity
Category 2
Specific target organ toxicity - (single exposure)
Category 3
Specific target organ toxicity - (repeated exposure)
Category 2
Aspiration Toxicity
Category 1
Chronic aquatic toxicity
Category 2
Label Elements
Signal Word

Danger

Hazard Statements

H304 - May be fatal if swallowed and enters airways

H314 - Causes severe skin burns and eye damage

H336 - May cause drowsiness or dizziness

H361f - Suspected of damaging fertility

H373 - May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure

H411 - Toxic to aquatic life with long lasting effects

Physical Hazards

H225 - Highly flammable liquid and vapor

H250 - Catches fire spontaneously if exposed to air

H260 - In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously

EU Specific Hazard Statements

EUH014 - Reacts violently with water

Precautionary Statements

P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking

P231 + P232 - Handle and store contents under inert gas. Protect from moisture

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P301 + P330 + P331 - IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting

P303 + P361 + P353 - IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower

P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.