You need to enable JavaScript to run this app.
[年中大促] 买1瓶巴西血清任选9瓶培养基,多套价优,最高立减4000元!
立即参与
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登录
没有账号?
建立账号
注册
产品
抗体
引物合成
GeneArt Gene Synthesis Instant Designer
TaqMan Assay and Array Search
PCR 设备和耗材
色谱柱和纯化柱
实验室离心机
分子生物学试剂和试剂盒
实验室塑料耗材及用品
查看所有产品分类
应用和技术
色谱
细胞转染和培养
实时荧光定量PCR
质谱
实验室塑料耗材及用品
电子显微镜
蛋白质生物学
PCR
RNAi
环境
查看所有应用和技术
服务
定制服务
企业级实验室信息化服务
企业服务
金融&租赁服务
仪器服务
OEM和商业供应
培训服务
360° CDMO 和 CRO 服务
CDMO 服务
临床试验 CRO 服务
查看所有帮助和支持
帮助和支持
学习中心
联系我们
更改国家或地区
查看所有帮助和支持
热门产品
TaqMan 实时荧光定量 PCR 试剂盒
抗体
寡核苷酸、引物、探针
GeneArt 基因合成
细胞培养耗材
联系我们
货号直购
订单查询
查找文件&证书
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Thermo Fisher Scientific
搜索全部或下列指定分类
搜索全部或下列指定分类
Popular Product Areas
TaqMan试剂盒
基因表达
microbe 和 ABR 检测
一抗
二抗
ELISA 试剂盒
SNP基因分型
所有文档和支持
证书(COA)
安全数据表 (SDS)
产品常见问题
说明书
Search
Search button
Search button
Close
联系我们
货号直购
登录
登录
没有账号?
建立账号
注册
我的账号
订单
账单及发票查询
定制产品及项目
N2 气瓶监控器
复制产品名称
复制货号
复制货号和产品名称
复制链接
Thermo Scientific™
N2 气瓶监控器
适用于:
3130/3131,3140/3141 培养箱
Have Questions?
联系我们
货号
190640
价格(CNY)
-
申请报价
物流信息
常规产品:
发货后, 北上广深及省会城市通常为 1-2天,二线城市通常 2-3天,三线以及偏远地区通常 4天,周末以及节假日顺延。
空运受限产品:
发货后, 北上广深及省会城市通常为 2-4天,二线城市 通常3-5天,三线以及偏远地区通常 6-10天,周末以及节假日顺延。
现货中心:
此类产品将由您身边的现货中心极速配送。
无需频繁更换气瓶,减少气体用尽所带来的风险。Thermo Scientific™ CO
2
和 LN
2
气瓶监控器为出厂安装组件,内置于指定的 CO
2
培养箱中;需在订购培养箱时同时订购。该系统安装在培养箱内,不干扰其他组件,直接与设备电源和控制系统连接。
此工厂安装的系统可监测 CO
2
或 N
2
供气瓶中的气体压力
当监控到气瓶中气体用尽时(气压低于 15psi),自动切换到第二个气瓶
当切换气瓶或两个气瓶的气体都接近用尽时,培养箱控制面板会发出声音和可视警报
规格
描述
气瓶监控器, N2
适用于(设备)
3130/3131, 3140/3141 培养箱
照明灯
LED
类型
配件,N2 气瓶监控器
Unit Size
Each
文件和下载
证书
按批号或部分批号搜索
搜索
显示 0 条结果, 在上面搜索特定证书
申请 COA
分享货号、产品名称或链接