Sudanrot 7B
Sudanrot 7B
Sudanrot 7B
Thermo Scientific Chemicals

Sudanrot 7B

CAS: 6368-72-5 | C24H21N5 | 379.467 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 191630050
Preis (EUR)
48,03
Exklusiv online
57,90
Ersparnis 9,87 (17%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Recurring order eligible. Learn more »
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
48,03
Exklusiv online
57,90
Ersparnis 9,87 (17%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS6368-72-5
IUPAC NameN-ethyl-1-{2-[4-(2-phenyldiazen-1-yl)phenyl]diazen-1-yl}naphthalen-2-amine
Molecular FormulaC24H21N5
InChI KeyVKWNTWQXVLKCSG-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCNC1=CC=C2C=CC=CC2=C1N=NC1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Crystalline powder
Appearance (Color)Bordeaux
UV spectrumComplies
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Chargen-Nr.Certificate TypeDateCatalog Number(s)
A0469710Certificate of Analysis17. Mai 2025191630500, 191630050
A0442213Certificate of Analysis30. Jan. 2025191630500, 191630050
A0406073Certificate of Analysis13. Dez. 2022191630500, 191630050
A0417896Certificate of Analysis26. Sept. 2022191630500, 191630050
A0442213Certificate of Analysis17. Mai 2022191630500, 191630050
5 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen

Sicherheitsdatenblätter

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.