Magnesiumsulfat, 99 %, reinst, trocken, enthält 3 bis 4 Mol Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Magnesiumsulfat, 99 %, reinst, trocken, enthält 3 bis 4 Mol Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Magnesiumsulfat, 99 %, reinst, trocken, enthält 3 bis 4 Mol Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Magnesiumsulfat, 99 %, reinst, trocken, enthält 3 bis 4 Mol Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Magnesiumsulfat, 99 %, reinst, trocken, enthält 3 bis 4 Mol Wasser, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 22189-08-8 | MgO4S | 120.36 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Kunststoffflasche
Katalognummer 196850010
Preis (EUR)
32,39
Exklusiv online
38,10
Ersparnis 5,71 (15%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Recurring order eligible. Learn more »
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
32,39
Exklusiv online
38,10
Ersparnis 5,71 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS22189-08-8
IUPAC Namemagnesium(2+) sulfate
Molecular FormulaMgO4S
InChI KeyCSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
SMILES[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Crystalline powder
Chloride (Cl)=<400 ppm
Titration Complexometric>=98.5 % (On dried substance)
Iron (Fe)=<10 ppm
Appearance (Color)White
Mehr anzeigen
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsmittel
RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Chargen-Nr.Certificate TypeDateCatalog Number(s)
A0467158Certificate of Analysis12. Feb. 2025196850100, 196850025, 196850010
A0469642Certificate of Analysis06. Feb. 2025196850100, 196850025, 196850010
A0462522Certificate of Analysis07. Mai 2024196850100, 196850025, 196850010
A0445176Certificate of Analysis16. Feb. 2024196850100, 196850025, 196850010
A0456083Certificate of Analysis04. Sept. 2023196850100, 196850025, 196850010
5 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen

Sicherheitsdatenblätter

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection