Chlorure de lithium, 99 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Chlorure de lithium, 99 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Chlorure de lithium, 99 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Chlorure de lithium, 99 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Chlorure de lithium, 99 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals

Chlorure de lithium, 99 %, ClLi, numéro CAS-7447-41-8, chlorure de lithium, chlorku litu polish, chlorku litu, lithium chlorure licl, lithium chlorure, licl, luthium chlorure, lithiumchloride, lithiumchlorid, chlorolithium, 500 g, carbonate (comme Li2CO3) :< 0,03 % (généralement), 98,5 % min (argentimétrie)
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
500 g
100 g
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Tout afficher
Flacon en plastique
Référence 199885000
Prix (EUR)
137,70
Offre exceptionnelle en ligne
162,00
Économisez 24,30 (15%)
Each
Ajouter au panier
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
137,70
Offre exceptionnelle en ligne
162,00
Économisez 24,30 (15%)
Each
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
IUPAC Namelithium(1+) chloride
Molecular FormulaClLi
InChI KeyKWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES[Li+].[Cl-]
Molecular Weight (g/mol)42.39
Voir plus
Sulfate (SO4)=<0.01 %
Potassium (K)=<0.0015 %
Appearance (Color)White
Titration Argentometric98.5 to 101.5 %
Insolubles=<0.005 % (in HCl)
Voir plus

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only

Partager la référence catalogue, le nom ou le lien.