Thermo Scientific Pierce IgG Binding Buffer und Elution Buffer sorgen für eine hohe Ausbeute und ermöglichen eine Antikörper-Reinigung unter nicht denaturierenden Bedingungen mittels IgG-Affinitätsreinigung, beispielsweise über Agarosegranulat mit Protein A und Protein G. Der Pierce IgG-Elutionspuffer bietet eine effiziente Dissoziation und Elution von Antikörpern von allen drei IgG-bindenden Proteinen, einschließlich Protein L. Dieser Elutionspuffer mit niedrigem pH-Wert ist auch für die meisten Antigen-Antikörper- oder Protein-Protein-Affinitätsreinigungssysteme geeignet.
Gemeinsame Merkmale aller Thermo Scientific Pierce IgG Bindungs- und Elutionspuffer:
•
Gebrauchsfertig – sorgfältig formulierte und vorgefilterte 1x-Lösungen
•
Drei Bindungspuffer – optimiert für Protein A, Protein G oder ProteinA/G
•
Zwei Elutionspuffer-Optionen – sauer (pH 2,8) oder mit hohem Salzgehalt (nahezu neutral)
•
Vielseitig – Elutionspuffer sind zur Antikörper-Antigen-Affinitätsreinigung geeignet
Produkte, die für jede Methode zur Antikörperaufreinigung verfügbar sind:•
Protein A IgG-Bindungspuffer: pH 8,0; phosphatbasiert; enthält Glycerin und EDTA
•
Protein A/G IgG-Bindungspuffer: pH 8,0; phosphatbasiert; enthält EDTA
•
Protein G IgG-Bindungspuffer: pH 5,0; enthält 0,02 % Natriumazid
•
IgG-Elutionspuffer: pH 2,8; aminbasiert
•
Schonender Ag/Ab-Bindungspuffer: pH 8,0; phosphatfrei; enthält 0,05 % Natriumazid
•
Schonender Ag/Ab-Elutionspuffer: pH 6,6; hoher Salzgehalt (Ionenstärke)
Ähnliche ProduktePierce™ IgG-ElutionspufferPierce™ schonender Ag/Ab Elutionspuffer, pH 6,6Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.