Neodym(III)-oxid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Neodym(III)-oxid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Neodym(III)-oxid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Neodym(III)-oxid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Neodym(III)-oxid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1313-97-9 | Nd2O3 | 336.48 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 211581000
Preis (EUR)
96,90
Exklusiv online
114,00
Ersparnis 17,10 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
96,90
Exklusiv online
114,00
Ersparnis 17,10 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1313-97-9
IUPAC Namedineodymium(3+) trioxidandiide
Molecular FormulaNd2O3
InChI KeyPLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
SMILES[O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Blue
Total trace metal impurities=<0.1 %
Appearance (Form)Powder
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
RUO – Research Use Only

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.