EZ-Link™ Iodoacetyl-PEG2-Biotin
EZ-Link™ Iodoacetyl-PEG2-Biotin
Thermo Scientific™

EZ-Link™ Iodoacetyl-PEG2-Biotin

El yodoacetil-PEG2-biotina Thermo Scientific EZ-Link es un reactivo de biotinilación de longitud media, activado por haloacetil y reactivo sulfhidrilo queMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
2133450 mg
Número de catálogo 21334
Precio (EUR)
318,00
Each
-
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
50 mg
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
318,00
Each
Añadir al carro de la compra
El yodoacetil-PEG2-biotina Thermo Scientific EZ-Link es un reactivo de biotinilación de longitud media, activado por haloacetil y reactivo sulfhidrilo que contiene un etilenglicol de dos unidades en su brazo espaciador para aumentar las características de solubilidad en agua.

Características del yodoacetil-PEG2-biotina EZ-Link:

Etiquetado de proteínas: permite biotinilar anticuerpos u otras proteínas para usarlos en métodos proteínicos.
Reactivo al tiol: reacciona con sulfhidrilos (-SH), como la cadena lateral de cisteína (C).
Activado con yodoacetil: permite llevar a cabo reacciones en la oscuridad a pH 7,5 a 8,5 en Tris o tampón de borato.
Pegilado: el brazo espaciador contiene un grupo polietilenglicol (PEG) hidrofílico de dos unidades.
Mejora la solubilidad: el pegilado proporciona solubilidad en agua a la molécula biotinilada, lo que ayuda a evitar la acumulación de anticuerpos biotinilados almacenados en la solución.
Irreversible: forma enlaces de tioéter permanentes; el brazo espaciador no puede escindirse.
Solubilidad: puede disolverse directamente en tampones acuosos para el etiquetado de reacciones.
Longitud media: la longitud del brazo espaciador es de 24,7 angstroms (longitud total añadida al elemento diana).

El yodoacetil-PEG2-biotina permite un etiquetado con biotina simple y eficaz de anticuerpos, péptidos que contienen cisteína y otras moléculas que contienen tiol. El grupo yodoacetil reacciona con tioles reducidos (grupos sulfhidrilo,—SH) a pH alcalino para formar un enlace de tioéter estable. El brazo espaciador hidrofílico de dos unidades de polietilenglicol (PEG) proporciona solubilidad en agua que se transfiere a la molécula biotinilada, lo que reduce la acumulación de proteínas etiquetadas almacenadas en la solución. El segmento PEG añade longitud y flexibilidad al brazo espaciador, lo que minimiza el impedimento estérico que implica la unión a las moléculas de avidina.

Fabricamos reactivos de biotina para garantizar la máxima integridad, coherencia y rendimiento global posible del producto en las aplicaciones de investigación previstas.

Los reactivos de biotinilación difieren en lo que respecta a la reactividad, longitud, solubilidad, permeabilidad celular y capacidad de escisión. Existen tres tipos de compuestos reactivos a sulfhidrilo disponibles: maleimida, yodoacetil y piridilditiol. Los reactivos de yodoacetil reaccionan específicamente con los grupos sulfhidrilo (-SH) a pH 8,3 para formar enlaces de tioéter permanentes.

En las proteínas, los sulfhidrilos existen donde hay residuos de cisteína (C). Los enlaces de disulfuro de cistina deben reducirse para que los grupos de sulfhidrilo estén disponibles para el etiquetado. Los puentes de disulfuro de la región bisagra de anticuerpos pueden reducirse selectivamente para producir semianticuerpos funcionales que pueden etiquetarse.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Permeabilidad celularNo penetra en la célula.
Tipo de etiquetaBiotina y análogos
Línea de productosEZ-Link™
Tipo de productoYodoacetil-PEG2-biotina
Cantidad50 mg
Fracción reactivaHaloacetil
Reactividad químicaTiol
Etiqueta o tinteBiotina
SolubilidadDMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido), agua
SeparadorDe longitud media, pegilado
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar desecado a 4 °C. Se envía a temperatura ambiente

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.