Óxido de manganeso(IV), 80-85 %, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Óxido de manganeso(IV), 80-85 %, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Óxido de manganeso(IV), 80-85 %, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Óxido de manganeso(IV), 80-85 %, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Óxido de manganeso(IV), 80-85 %, polvo, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1313-13-9 | MnO2 | 86.94 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Número de catálogo 213490250
Precio (EUR)
22,61
Precio exclusivo en nuestra web
26,60
Ahorro 3,99 (15%)
Each
-
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
22,61
Precio exclusivo en nuestra web
26,60
Ahorro 3,99 (15%)
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
CAS1313-13-9
IUPAC Namedioxomanganese
Molecular FormulaMnO2
InChI KeyNUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
SMILESO=[Mn]=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Titration with Na2S2O3>=80 %
Loss on drying=<0.5 % (105°C)
Insoluble matter=<10 % (in HCl)
Iron (Fe)=<1 %
Silicate (as SiO2)=<7 %
Ver más
Ask our AI about this Product

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Reactivo de oxidación
RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentos y descargas

Certificados

N.º de loteCertificate TypeDateCatalog Number(s)
A0464022Certificate of Analysis25 jun 2024213490010, 213490025, 213490250
A0455762Certificate of Analysis29 ago 2023213490010, 213490025, 213490250
A0449889Certificate of Analysis02 may 2023213490250, 213490010, 213490025
A0449889Certificate of Analysis01 feb 2023213490010, 213490025, 213490250
A0401027Certificate of Analysis15 dic 2022213490010, 213490025, 213490250
Se muestran 5 resultados, busque arriba un certificado específico

Hojas de datos de seguridad

Seguridad y manipulación

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Acute oral toxicity
Category 4
Acute Inhalation Toxicity - Dusts and Mists
Category 4
Specific target organ toxicity - (repeated exposure)
Category 2
Label Elements
Signal Word

Warning

Hazard Statements

H302 + H332 - Harmful if swallowed or if inhaled

H373 - May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure if inhaled

Precautionary Statements

P260 - Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray

P264 - Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling

P270 - Do not eat, drink or smoke when using this product

P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing

P312 - Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.

1x1 image pixel for data collection