MagnaBind™ Carboxyl Derivatized Beads
MagnaBind™ Carboxyl Derivatized Beads
Thermo Scientific™

MagnaBind™ Carboxyl Derivatized Beads

Les microbilles Thermo Scientific™ MagnaBind™ offrent une méthode pratique pour la séparation magnétique des anticorps, des antigènes, des lectines, desAfficher plus
Have Questions?
RéférenceQuantité
213535 mL
Référence 21353
Prix (EUR)
253,00
Each
-
Ajouter au panier
Quantité:
5 mL
Prix (EUR)
253,00
Each
Ajouter au panier
Les microbilles Thermo Scientific™ MagnaBind™ offrent une méthode pratique pour la séparation magnétique des anticorps, des antigènes, des lectines, des enzymes, des acides nucléiques et des cellules à l’aide de liaisons d’affinité. Pour retirer les microbilles MagnaBind de la suspension, un champ magnétique externe est utilisé.

Les microbilles dérivées du carboxyle MagnaBind sont fournies sous forme de suspension aqueuse de microbilles d’oxyde de fer magnétique enduites de groupes carboxyles pour le couplage covalent de molécules à l’aide de l’EDC, un réticulateur de longueur zéro qui est réactif à l’amine et au carboxyle. De plus, des microbilles dérivées du carboxyle ont été utilisées pour purifier l’ADN plasmidique des cellules.

Caractéristiques des microbilles dérivées du carboxyle MagnaBind :

Composition : Oxyde de fer silanisé
Magnétisation : 25 à 35 EMU/g
Type de magnétisation : Superparamagnétique (pas de mémoire magnétique)
Surface : >100 m2/g
Taille de la microbille : 1 à 4 µm de diamètre
Vitesse de réglage : 4 % en 30 minutes
Densité effective : 2,5 g/ml
Nombre de microbilles : 1 × 108 microbilles/mg
Stabilité du pH : Solution aqueuse, au-dessus de pH 4,0
Concentration : ∼ 20 mg / ml

Applications :
• Tri cellulaire à l’aide d’une sélection positive ou négative
• Purification de protéines ou immunodosages à l’aide de méthodes directes ou indirectes
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.

Références générales :

  1. Chaudhuri, T.K., et al. (2001). Cell 107, 235-246.
  2. Newey, S.E., et al. (2001). J. Biol. Chem. 276, 6645-6655.
  3. Xu, X., et al. (2001). J. Biol. Chem. 276, 43221-43230.
Spécifications
ConcentrationSlurry: ∼20 mg/mL
DescriptionMicrobilles dérivées de carboxyle MagnaBind
Gamme de produitsMagnaBind™
Quantité5 mL
Fonctionnalité de surfaceAcide carboxylique, Acide carboxylique
Volume (métrique)5 mL
CouleurMarron
Diamètre (métrique)1 μm à 4 μm
À utiliser avec (application)Immobilisation du ligand à des microbilles contenant environ 4,8 μmol de carboxyles par ml
Type de produitMicrobille dérivée de carboxyle
Unit SizeEach
Contenu et stockage
Dès réception, conserver le produit à 4°C.Ne pas congeler le produit.Le produit est expédié à température ambiante.
Please enter sku to load default questions

Documentation et téléchargements

Certificats

Safety Data Sheets

Partager la référence catalogue, le nom ou le lien.