Kaliumphosphat, dibasisch, 99+ %, zur Analyse, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Kaliumphosphat, dibasisch, 99+ %, zur Analyse, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Kaliumphosphat, dibasisch, 99+ %, zur Analyse, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Kaliumphosphat, dibasisch, 99+ %, zur Analyse, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Kaliumphosphat, dibasisch, 99+ %, zur Analyse, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals

Kaliumphosphat, dibasisch, +99 %, zur Analyse, wasserfrei, ACROS Organics, Menge:5 kg, Verpackung:Kunststofffass, CAS:7758-11-4, Weiß, Gütegrad:Analyse, Schmelzpunkt:340,0 °C, Molekularformel:HK2O4P, Molekulargewicht:174,18, Prozent Reinheit:+99 %, pH:8,5 bis 9,6 (5%ige Lösung bei 20 Grad C)
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Kunststoffflasche
Katalognummer 215472500
Preis (EUR)
34,94
Exklusiv online
41,10
Ersparnis 6,16 (15%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
34,94
Exklusiv online
41,10
Ersparnis 6,16 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7758-11-4
IUPAC Namedipotassium hydrogen phosphate
Molecular FormulaHK2O4P
InChI KeyZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
SMILES[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Titration with HClO4>=99.0 %
Heavy metals (as Pb)=<5 ppm
Appearance (Form)Crystalline powder
pH8.5 to 9.6 (5 % at 20°C)
Loss on drying=<1 % (130°C)
Mehr anzeigen
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
RUO – Nur für Forschungszwecke
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Sicherheitsdatenblätter

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.