Microtiter™ 96-Well Mikrotiterplatten
Microtiter™ 96-Well Mikrotiterplatten
Microtiter™ 96-Well Mikrotiterplatten
Microtiter™ 96-Well Mikrotiterplatten
Thermo Scientific™

Microtiter™ 96-Well Mikrotiterplatten

Verwenden Sie diese 96-Well-Mikrotiterplatten für Mikrovolumen-Anwendungen wie z. B. Speicherung, Probe- oder Reagenzübertragung, serielle Verdünnung, Hämagglutination, Bluttypisierung und Komplementfixierung.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerMaterialWellformVolumen (metrisch) WellDeckel
2205PolystyrolRunder Boden (U-Well)400 μlOhne Deckel
2605PolystyrolKonischer Boden (V-Well)280 μlOhne Deckel
9205PolystyrolC330 μlOhne Deckel
Katalognummer 2205
Preis (EUR)
85,89
Exklusiv online
107,00
Ersparnis 21,11 (20%)
Each
Material:
Polystyrol
Wellform:
Runder Boden (U-Well)
Volumen (metrisch) Well:
400 μl
Deckel:
Ohne Deckel
Preis (EUR)
85,89
Exklusiv online
107,00
Ersparnis 21,11 (20%)
Each

Thermo Scientific™ 96-Well Microtiter Mikrotiterplatten eignen sich ideal für Mikrovolumenapplikationen, wie z. B. Lagerung, Proben- oder Reagenzienübertragung, serielle Verdünnung, Hämagglutination, Bluttypisierung und Komplementfixierung

  • Für Screenings mit hohem Durchsatz und für Forschungsanwendungen
  • Transparente Platten für Kolorimetrieanwendungen
  • Standardgröße, 128 × 86 mm
  • Erhältlich als quadratische Wells sowohl in Polystyrol- als auch Vinyl-Ausführung
  • Mikrotiterplatten aus Vinyl zur Komplementfixierung, Agglutination und Bluttypisierung
  • Mikrotiterplatten aus Styrol zur Komplementfixierung, Agglutination, mikrobiologischen Analytik und Bluttypisierung

Bestellinformationen:

Mikrotiterplatten aus Polystyrol sind in 50 Einheiten/Packung erhältlich. Mikrotiterplatten aus Vinyl sind in 25 oder 100 Einheiten/Packung erhältlich (je nach Produkt).

Specifications
BindungseigenschaftHydrophob
DeckelOhne Deckel
Anzahl pro Karton50
Anzahl pro Packung10
Verpackung50 Kartons, 10 Packungen
ProdukttypMikrotiterplatte
Menge50 St./Packung
WellformatU96
Array8 x 12
FarbeTransparent
FormatStandard
MaterialPolystyrol
Anzahl Wells96
ProduktlinieMicrotiter
SterilitätUnsteril
OberflächenbehandlungUnbehandelt
Volumen (metrisch) Well400 μl
WellformRunder Boden (U-Well)
Unit SizeEach

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Are your Thermo Scientific 8-Well Strip Caps for Immuno Standard Modules compatible with all Nunc MicroWell 96-Well Microplates and Nunc Immuno 96-Well Plates?

Our Thermo Scientific 8-Well Strip Caps for Immuno Standard Modules were designed to provide a positive seal for flat and round bottom wells of our Nunc MicroWell 96-Well Microplates and Nunc Immuno 96-Well Plates.
8-Well Strip Caps for Immuno Standard Modules are not compatible with C or V bottom wells of the Nunc Microwell 96-Well Microplates and Nunc Immuno 96-Well Plates.

For Nunc Immuno plates and modules, what are the advantages of one well geometry type over another? Which types should I use for various applications?

The following list describes the geometries of wells available for Nunc Immuno-plates and modules:
- Flat bottom (F): Allows maximum transmission of light. These plates can be read on a monochromatic reader.
- Round bottom (U): This geometry optimizes washing and coating. These plates can be read using a dual wavelength reader.
- "C" bottom (C): This design of the well is a combination of both flat and round bottoms. Basically, it is a flat bottomed well with curved edges at the bottom. These plates also can be read using a monochromatic reader combining optimal reading and washing.
- StarWell: These wells have a modified "C" shape geometry with eight fins strategically placed at the bottom. This feature increases surface area, allowing more molecules to become immobilized which reduces incubation times.