Gel de sílice para cromatografía de columnas, 0,060-0,200 mm, 60Å
Gel de sílice para cromatografía de columnas, 0,060-0,200 mm, 60Å
Gel de sílice para cromatografía de columnas, 0,060-0,200 mm, 60Å
Gel de sílice para cromatografía de columnas, 0,060-0,200 mm, 60Å
Gel de sílice para cromatografía de columnas, 0,060-0,200 mm, 60Å
Thermo Scientific Chemicals

Gel de sílice para cromatografía de columnas, 0,060-0,200 mm, 60Å

Para cromatografía de columnas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 kg
30 kg
Número de catálogo 240370050
Precio (EUR)
287,30
Precio exclusivo en nuestra web
338,00
Ahorro 50,70 (15%)
Each
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
5 kg
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
287,30
Precio exclusivo en nuestra web
338,00
Ahorro 50,70 (15%)
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
CAS7631-86-9
IUPAC Namesilanedione
Molecular FormulaO2Si
InChI KeyVYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILESO=[Si]=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
pH6.5 to 7.5 (5 % suspension in water)
Particle size=<5 % (Undersize)
Residual water2 to 4 % (160°C)
Appearance (Color)White
Specific gravity0.46 to 0.55 kg/l
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.