Réactif de Traut Pierce™ (2-iminothiolane)
Réactif de Traut Pierce™ (2-iminothiolane)
Thermo Scientific™

Réactif de Traut Pierce™ (2-iminothiolane)

Le réactif de Traut Thermo Scientific Pierce (2-iminothiolane) est un petit composé de thiolation qui réagit avec les amines primairesAfficher plus
Have Questions?
RéférenceQuantité
26101500 mg
Référence 26101
Prix (EUR)/ Each
300,00
Ajouter au panier
Quantité:
500 mg
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)/ Each
300,00
Ajouter au panier
Le réactif de Traut Thermo Scientific Pierce (2-iminothiolane) est un petit composé de thiolation qui réagit avec les amines primaires (par exemple, les chaînes latérales de lysine), pour ajouter un petit bras espaceur (8,1 angströms) terminé par un groupe sulfhydryle libre.

Caractéristiques du réactif de Traut Thermo Scientific Pierce (2-iminothiolane) :

Simple : conversion des amines en sulfhydryles en une seule étape
Spécifique : modification sélective et spontanée des amines primaires à un pH de 7 à 10
• Préserve la charge positive pour maintenir la solubilité des protéines

Le réactif de Traut (2-iminothiolane ou 2-IT) est un composé thioimidate cyclique pour la thiolation (addition sulfhydryle). Le réactif de Traut réagit avec les amines primaires (—NH2) pour introduire des groupes sulfhydryles (—SH) tout en conservant des propriétés de charge similaires au groupe amino d’origine. Une fois ajoutés, les groupes sulfhydryles peuvent être spécifiquement ciblés pour la réaction dans une variété de procédures utiles de marquage, de réticulation et d’immobilisation.

Flexible : intègre un bras espaceur à cinq atomes pour réduire l’encombrement stérique
Soluble : conserve la charge positive d’origine pour préserver la solubilité des protéines

Produits associés
SATA Pierce™
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécifications
FormePoudre
Type d’étiquetteGroupes de conjugaison
Marqueur ou colorantGroupe sulfhydryle
Gamme de produitsPierce™
Quantité500 mg
SolubilitéDMF, DMSO
Réactivité chimiqueAmine
Type de produitKit d’adsorption thiophilique
EntretoiseCourt (< 10 Å)
Unit SizeEach
Contenu et stockage
Stockage : Dès réception, stocker le produit à 4°C avec un dessiccant. Produit expédié à température ambiante

Partager la référence catalogue, le nom ou le lien.