HA Synthetic Peptide
HA Synthetic Peptide
Thermo Scientific™

HA Synthetic Peptide

Péptido liofilizado con la secuencia N-Tyr-Pro-Tyr-ASP-Val-Pro-ASP-Tyr-Ala-C. Peso molecular: 1102,2 g/mol 26184 se puede utilizar para eluir competitivamente proteínas de fusiónMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
261845 mg
Número de catálogo 26184
Precio (EUR)
313,00
Each
-
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
5 mg
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
313,00
Each
Añadir al carro de la compra
Ask our AI about this Product
Péptido liofilizado con la secuencia N-Tyr-Pro-Tyr-ASP-Val-Pro-ASP-Tyr-Ala-C. Peso molecular: 1102,2 g/mol

26184 se puede utilizar para eluir competitivamente proteínas de fusión marcadas con HA de resina de afinidad anti-HA inmovilizada. Utilice volúmenes de columna 4 x 1 de 1 mg/ml de solución de péptido HA para eluir las proteínas marcadas con HA. Los rendimientos de elución aumentarán incubando el péptido en la columna durante 10-15 minutos a 30-37 ºC para cada fracción de elución.

Reconstitúyalo a 1 mg/ml usando TBS o agua destilada.

El péptido HA, NH2-YPYDVPDYA-COOH, es un péptido sintético utilizado para eluir competitivamente las proteínas de fusión que contienen la etiqueta de hemaglutinina (HA) del virus de la gripe unida a resinas de afinidad anti-HA inmovilizadas.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación)Inmunoprecipitación
Forma de proteínaRecombinante
Cantidad5 mg
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar a 4 °C.
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentos y descargas

Certificados

Hojas de datos de seguridad

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.