Rhodamin B, 98+%
Rhodamin B, 98+%
Rhodamin B, 98+%
Thermo Scientific Chemicals

Rhodamin B, 98+%

CAS: 81-88-9 | C28H31ClN2O3 | 479.02 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Glasflasche
Katalognummer 296570100
Preis (EUR)
24,91
Exklusiv online
29,30
Ersparnis 4,39 (15%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Recurring order eligible. Learn more »
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
24,91
Exklusiv online
29,30
Ersparnis 4,39 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS81-88-9
IUPAC Name9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-10λ⁴-xanthen-10-ylium chloride
Molecular FormulaC28H31ClN2O3
InChI KeyPYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Powder or crystals
HPLC>=98.0 %
Appearance (Color)Dark green
Infrared spectrumConforms
Moisture=<2.0 % (105°C)
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Customers who viewed this item also viewed



Dokumente und Downloads

Zertifikate

Chargen-Nr.Certificate TypeDateCatalog Number(s)
A0472134Certificate of Analysis17. Mai 2025296571000, 296570250, 296570100, 296570010
A0464043Certificate of Analysis26. Juni 2024296571000, 296570250, 296570100, 296570010
A0450093Certificate of Analysis10. Feb. 2023296571000, 296570250, 296570100, 296570010
A0403335Certificate of Analysis14. Dez. 2022296571000, 296570250, 296570100, 296570010
A0407148Certificate of Analysis13. Dez. 2022296571000, 296570250, 296570100, 296570010
5 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen

Sicherheitsdatenblätter

Sicherheit und Handhabung

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Acute oral toxicity
Category 4
Serious Eye Damage/Eye Irritation
Category 1
Chronic aquatic toxicity
Category 3
Label Elements
Signal Word

Danger

Hazard Statements

H302 - Harmful if swallowed

H318 - Causes serious eye damage

H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects

Precautionary Statements

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P301 + P330 + P331 - IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting

P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection