Ethylene Glycol
Ethylene Glycol
Thermo Scientific™
Ethylene Glycol
Die Thermo Scientific Pierce Ethylenglykollösung bietet einen ausgezeichneten Frostschutz und Lagerungsstabilität für Antikörper-Enzym-Konjugate, da es gereinigt wird, um Verunreinigungen zuWeitere Informationen
Have Questions?
KatalognummerMenge
29810200 mL
Katalognummer 29810
Preis (EUR)
165,00
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
200 mL
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
165,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Thermo Scientific Pierce Ethylenglykollösung bietet einen ausgezeichneten Frostschutz und Lagerungsstabilität für Antikörper-Enzym-Konjugate, da es gereinigt wird, um Verunreinigungen zu entfernen, die häufig als herkömmliche Glycerinkulturen vorkommen.
Merkmale von Ethylenglykol:
• Speziell gereinigt, um Verunreinigungen wie Aldehyde, Peroxide, Eisen und UV-absorbierende Kohlenwasserstoffe zu entfernen
• Geeignet für die Enzymlagerung ohne Verlust der Enzymaktivität
• Mehrere Monate stabil
Dieses Produkt ist eine wässrige 50 % (w/v)-Lösung aus hochreinem Ethylenglykol. Bei Mischung in gleichem Volumen mit aufgereinigten Proteinproben, wie z. B. Primärantikörpern, wird die Lösung stabilisiert und die Mischung bleibt während der Tiefkühllagerung (-20°) als Flüssigkeit erhalten. Ethylenglykol ist für die meisten Proteinlagerungen eine geeignete Alternative zu Glycerin. Tatsächlich ist diese Ethylenglykolzubereitung frei von verschiedenen üblichen Glycerinverunreinigungen und potenziellen Abbauprodukten, die bestimmte Enzyme schädigen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Specifications
Physikalische FormFlüssig
Empfohlene LagerungBei Raumtemperatur lagern.
Menge200 mL
Unit SizeEach
Dokumente und Downloads
Zertifikate
Sicherheitsdatenblätter
Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.