Ácido linolénico, 99 %
Ácido linolénico, 99 %
Ácido linolénico, 99 %
Thermo Scientific Chemicals

Ácido linolénico, 99 %

CAS: 463-40-1 | C18H30O2 | 278.44 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
500 mg
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 302825000
Precio (EUR)
108,80
Precio exclusivo en nuestra web
131,00
Ahorro 22,20 (17%)
Each
-
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
108,80
Precio exclusivo en nuestra web
131,00
Ahorro 22,20 (17%)
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
CAS463-40-1
IUPAC Name(9E,12E,15E)-octadeca-9,12,15-trienoic acid
Molecular FormulaC18H30O2
InChI KeyDTOSIQBPPRVQHS-IUQGRGSQSA-N
SMILESCC\C=C\C\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Refractive index1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Liquid
GC>=98.5 %
Ask our AI about this Product

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentos y descargas

Certificados

Hojas de datos de seguridad

Seguridad y manipulación

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Skin Corrosion/Irritation
Category 2
Serious Eye Damage/Eye Irritation
Category 2
Specific target organ toxicity - (single exposure)
Category 3
Label Elements
Signal Word

Warning

Hazard Statements

H315 - Causes skin irritation

H319 - Causes serious eye irritation

H335 - May cause respiratory irritation

Precautionary Statements

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water

P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing

P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

P312 - Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.