D-Glucuronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
D-Glucuronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
D-Glucuronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
D-Glucuronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

D-Glucuronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 6556-12-3 | C6H10O7 | 194.14 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
10 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Katalognummer 309880100
Preis (EUR)
99,45
Exklusiv online
120,00
Ersparnis 20,55 (17%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
10 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
99,45
Exklusiv online
120,00
Ersparnis 20,55 (17%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS6556-12-3
IUPAC Name(2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid
Molecular FormulaC6H10O7
InChI KeyIAJILQKETJEXLJ-QTBDOELSSA-N
SMILESO[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C(O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Water=<1 % (K.F.)
Appearance (Color)White to off-white
Infrared spectrumConforms
Specific optical rotationafter 4 h
Appearance (Form)Crystalline powder
Mehr anzeigen
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Sicherheitsdatenblätter

Sicherheit und Handhabung

Label Elements

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.