Bromobenceno-d5, para RMN, 99,5 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Product Image
Thermo Scientific Chemicals

Bromobenceno-d5, para RMN, 99,5 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
32123010010 mL
Número de catálogo 321230100
Precio (EUR)
-
Cantidad:
10 mL
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS4165-57-5
IUPAC Name1-bromo(²H₅)benzene
Molecular FormulaC6H5Br
InChI KeyQARVLSVVCXYDNA-RALIUCGRSA-N
SMILES[2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Br)C([2H])=C1[2H]
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Water=<0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment>=99.4 %
Appearance (Color)Clear colorless
Appearance (Form)Liquid
Ask our AI about this Product
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentos y descargas

Certificados

Hojas de datos de seguridad

Seguridad y manipulación

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Flammable liquids
Category 3
Skin Corrosion/Irritation
Category 2
Chronic aquatic toxicity
Category 2
Label Elements
Signal Word

Warning

Hazard Statements

H315 - Causes skin irritation

H411 - Toxic to aquatic life with long lasting effects

Physical Hazards

H226 - Flammable liquid and vapor

Precautionary Statements

P273 - Avoid release to the environment

P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water

P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.