Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Katalognummer | Kapazität (metrisch) | Elektrische Anforderungen | CO2-Sensortechnologie | Kammermaterial |
---|---|---|---|---|
3310 | 322.8 L | 115 V, 50/60 Hz | IR-Sensor | Gebürsteter Edelstahl |
3311 | 322,8 L | 230 V, 50/60 Hz | IR-Sensor | Gebürsteter Edelstahl |
3308 | 232,2 l | 230 V, 50/60 Hz | IR-Sensor | Gebürsteter Edelstahl |
3307TS auch als 3307 bezeichnet | 232,2 L | 115 V, 50/60 Hz | IR-Sensor | Gebürsteter Edelstahl |
Legen Sie mit diesen stapelbaren Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ CO2-Inkubatoren große Volumina von Zellkulturen an – bei hohem Kontaminationsschutz. Dieser Inkubator ist wahlweise mit einem Nutzraumvolumen von 232 oder 323 Litern erhältlich und kombiniert mehrere Technologien: CO2-Sensor, präzise Mikroprozessorsteuerungen, aktive Feuchtigkeitsregelung, HEPA-Luftfiltersystem und Hochtemperatur-Dekontamination.
Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.