Carboxyméthylecellose, sel de sodium, M.W. moyen 90000 (DS= 0,7)
Carboxyméthylecellose, sel de sodium, M.W. moyen 90000 (DS= 0,7)
Carboxyméthylecellose, sel de sodium, M.W. moyen 90000 (DS= 0,7)
Carboxyméthylecellose, sel de sodium, M.W. moyen 90000 (DS= 0,7)
Thermo Scientific Chemicals

Carboxyméthylecellose, sel de sodium, M.W. moyen 90000 (DS= 0,7)

CAS: 9004-32-4 | (C12 H14 O9 R6)n | 263.20 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Tout afficher
Flacon en verre
Référence 332601000
Prix (EUR)
42,42
Offre exceptionnelle en ligne
49,90
Économisez 7,48 (15%)
Each
-
Ajouter au panier
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
42,42
Offre exceptionnelle en ligne
49,90
Économisez 7,48 (15%)
Each
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS9004-32-4
IUPAC Name2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal acetic acid sodium
Molecular Formula(C12 H14 O9 R6)n
InChI KeyDPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
SMILES[Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Voir plus
Degree of substitution0.65 to 0.90
Appearance (Form)Granular powder
Assay>=99.5 %
Heavy metals=<20 ppm
Viscosity50 to 100 mPa.s (2 % at 25°C) (Brookfield)
Voir plus
Ask our AI about this Product

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentation et téléchargements

Certificats

Numéro de lotCertificate TypeDateCatalog Number(s)
A0473422Certificate of Analysis12 juin 2025332600050, 332600010, 332601000
A0470127Certificate of Analysis17 mai 2025332600050, 332600010, 332601000
A0470421Certificate of Analysis17 mai 2025332600050, 332600010, 332601000
A0471603Certificate of Analysis17 mai 2025332600050, 332600010, 332601000
A0472160Certificate of Analysis17 mai 2025332600050, 332600010, 332601000
5 résultats affichés, recherchez un certificat spécifique ci-dessus

Safety Data Sheets

Partager la référence catalogue, le nom ou le lien.

1x1 image pixel for data collection