Aluminiumphosphat, Thermo Scientific Chemicals
Aluminiumphosphat, Thermo Scientific Chemicals
Aluminiumphosphat, Thermo Scientific Chemicals
Aluminiumphosphat, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Aluminiumphosphat, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7784-30-7 | AlO4P | 121.95 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
500 g
100 g
2.5 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Kunststoffflasche
Katalognummer 344440025
Preis (EUR)
-
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7784-30-7
IUPAC Namealuminium(3+) phosphate
Molecular FormulaAlO4P
InChI KeyILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K
SMILES[Al+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White
Titration>=80.0 % (AlPO4)
Appearance (Form)Powder
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Sicherheitsdatenblätter

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.