All-Trans-Retinol, 95 %
All-Trans-Retinol, 95 %
All-Trans-Retinol, 95 %
All-Trans-Retinol, 95 %
Thermo Scientific Chemicals

All-Trans-Retinol, 95 %

All-trans-Retinol, Vitamin A, Retinol (CAS-Nr. 68-26-8) ist ein fettlösliches Vitamin, das Retinoidrezeptoren innerhalb von Zellen bindet.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mg
500 mg
100 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 347071000
Preis (EUR)
47,26
Exklusiv online
55,60
Ersparnis 8,34 (15%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
100 mg
Verpackung:
Glasflasche
Recurring order eligible. Learn more »
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
47,26
Exklusiv online
55,60
Ersparnis 8,34 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS68-26-8
IUPAC Name(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol
Molecular FormulaC20H30O
InChI KeyFPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
SMILESC\C(=C/CO)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Powder or powder with lumps
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Allgemeine Beschreibung


• All-trans-Retinol, allgemein als Vitamin A bekannt, ist ein fettlöslicher essentieller Nährstoff
• All-trans-Retinol ist an der hormonellen Signalisierung über Retinoidrezeptoren beteiligt.
• Es ist ein wichtiger Regulator von Zellteilung und Apoptose.
• Mangel kann zu Sehstörungen, Knochendefekten sowie Immun- und Hautstörungen führen.

Anwendungen


• Geeignet für Forschungen zur Ausdifferenzierung von Zellen, embryonalen Entwicklung, Immunologie und mehr
• Laborqualität, nur für Forschungszwecke

RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Stephensen, C.B.; Lietz, G. Vitamin A in resistance to and recovery from infection: relevance to SARS-CoV2. Br J Nutr. 2021, 126(11), 1663-1672.
  2. He, J.; Gu, Y.; Zhang, S. Vitamin A and Breast Cancer Survival: A Systematic Review and Meta-analysis. Clin Breast Cancer. 2018, 18(6), e1389-e1400.
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für



Dokumente und Downloads

Zertifikate

Chargen-Nr.Certificate TypeDateCatalog Number(s)
A0472070Certificate of Analysis09. Juni 2025347071000, 347070010, 347075000, 347072500
A0465110Certificate of Analysis17. Mai 2025347071000, 347070010, 347075000, 347072500
A0468461Certificate of Analysis31. Jan. 2025347070010, 347071000, 347075000, 347072500
A0461898Certificate of Analysis30. Jan. 2025347070010, 347071000, 347075000, 347072500
A0465110Certificate of Analysis07. Aug. 2024347070010, 347071000, 347075000, 347072500
5 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen

Sicherheitsdatenblätter

Sicherheit und Handhabung

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Acute oral toxicity
Category 4
Skin Corrosion/Irritation
Category 2
Serious Eye Damage/Eye Irritation
Category 2
Reproductive Toxicity
Category 2
Label Elements
Signal Word

Warning

Hazard Statements

H302 - Harmful if swallowed

H315 - Causes skin irritation

H319 - Causes serious eye irritation

H361d - Suspected of damaging the unborn child

EU Specific Hazard Statements

May form combustible dust concentrations in air

Precautionary Statements

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P301 + P330 + P331 - IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting

P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water

P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

P312 - Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection