4-Aminocephalosporansäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Aminocephalosporansäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Aminocephalosporansäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Aminocephalosporansäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Aminocephalosporansäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 2215-77-2 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 352720050
Preis (EUR)
26,52
Exklusiv online
31,20
Ersparnis 4,68 (15%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
26,52
Exklusiv online
31,20
Ersparnis 4,68 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS2215-77-2
IUPAC Name4-phenoxybenzoic acid
Molecular FormulaC13H10O3
InChI KeyRYAQFHLUEMJOMF-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Titration with NaOH>=97.5 %
Melting point160°C to 164°C
Infrared spectrumConforms
Appearance (Color)White to light yellow
Appearance (Form)Crystalline powder
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.