(2-Methylpropyl)Boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
(2-Methylpropyl)Boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
(2-Methylpropyl)Boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
(2-Methylpropyl)Boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

(2-Methylpropyl)Boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 84110-40-7 | C4H11BO2 | 101.94 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 359950050
Preis (EUR)
68,26
Exklusiv online
80,30
Ersparnis 12,04 (15%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
68,26
Exklusiv online
80,30
Ersparnis 12,04 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS84110-40-7
IUPAC Name(2-methylpropyl)boronic acid
Molecular FormulaC4H11BO2
InChI KeyZAZPDOYUCVFPOI-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(C)CB(O)O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Titration with NaOH95.0 to 105.0 %
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Chargen-Nr.Certificate TypeDateCatalog Number(s)
A0453939Certificate of Analysis12. Juni 2025359950050, 359950250
A0463632Certificate of Analysis11. Juni 2025359950050, 359950250
A0430235Certificate of Analysis19. Mai 2025359950050, 359950250
A0463632Certificate of Analysis12. Juni 2024359950050, 359950250
A0396458Certificate of Analysis05. Feb. 2024359950050, 359950250
5 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen

Sicherheitsdatenblätter

Sicherheit und Handhabung

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Skin Corrosion/Irritation
Category 2
Serious Eye Damage/Eye Irritation
Category 2
Specific target organ toxicity - (single exposure)
Category 3
Label Elements
Signal Word

Warning

Hazard Statements

H315 - Causes skin irritation

H319 - Causes serious eye irritation

H335 - May cause respiratory irritation

Precautionary Statements

P261 - Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water

P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection