Gel de silice, pour chromatographie sur colonne, Ultra Pure
Gel de silice, pour chromatographie sur colonne, Ultra Pure
Gel de silice, pour chromatographie sur colonne, Ultra Pure
Gel de silice, pour chromatographie sur colonne, Ultra Pure
Gel de silice, pour chromatographie sur colonne, Ultra Pure
Thermo Scientific Chemicals

Gel de silice, pour chromatographie sur colonne, Ultra Pure

Pour la chromatographie sur colonne.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
1 kg
5 kg
30 kg
Référence 360050050
Prix (EUR)
490,45
Offre exceptionnelle en ligne
591,00
Économisez 100,55 (17%)
Each
Ajouter au panier
Quantité:
5 kg
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
490,45
Offre exceptionnelle en ligne
591,00
Économisez 100,55 (17%)
Each
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS7631-86-9
IUPAC Namesilanedione
Molecular FormulaO2Si
InChI KeyVYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILESO=[Si]=O
Voir plus
pH6.5 to 7.0 (5 % suspension in water)
Particle size=<10 % (Undersize)
Appearance (Form)Powder
Specific surface area460 to 520 m²/g
Particle size35 to 70 µm
Voir plus
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche

Partager la référence catalogue, le nom ou le lien.