Tubes à centrifuger coniques Nunc™ EZFlip™
Tubes à centrifuger coniques Nunc™ EZFlip™
Tubes à centrifuger coniques Nunc™ EZFlip™
Tubes à centrifuger coniques Nunc™ EZFlip™
Tubes à centrifuger coniques Nunc™ EZFlip™
Thermo Scientific™

Tubes à centrifuger coniques Nunc™ EZFlip™

Les tubes à centrifuger coniques Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ peuvent être ouverts et fermés d’une seule main grâce à un système de bouchon à charnière exclusif. Les tubes de conception ergonomique sont compatibles avec tous les rotors de centrifugation angulaires ou à godets oscillants.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceCapacité (métrique)StérilitéConditionnement
36269415 mLStérileEn vrac
362694NS15 mlNon stérileEn vrac
36269515 mLStérileEn rack
362695NS15 mlNon stérileEn rack
362696NS50 mlNon stérileEn vrac
362697NS50 mlNon stérileEn rack
Référence 362694
Prix (EUR)
242,00
Case of 500
-
Ajouter au panier
Capacité (métrique):
15 mL
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
En vrac
Recurring order eligible. Learn more »
Prix (EUR)
242,00
Case of 500
Ajouter au panier
Ask our AI about this Product
Les tubes à centrifuger coniques Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ peuvent être ouverts et fermés d’une seule main grâce à un système de bouchon à charnière exclusif. Les tubes de conception ergonomique sont compatibles avec tous les rotors de centrifugation angulaires ou à godets oscillants.

Caractéristiques :

  • Bouchon étanche intégré au tube pour prévenir la contamination croisée et la perte du bouchon
  • En polypropylène clarifié offrant une excellente résistance aux produits chimiques, associée à une parfaite tolérance aux grandes vitesses
  • Surface inscriptible et bouchons plats pour l’identification des échantillons
  • Repères de volumes et graduations
  • Sans DNase / RNase
  • Les matières premières du produit sont biocompatibles avec les tests USP classe VI
  • Le produit est non cytotoxique et apyrogène
  • Disponible en version stérilisée (SAL 10-6)
  • FCR max. : 8 500 xg pour le rotor à angle fixe, 7 000 xg pour le rotor à godets oscillants***
  • Température de fonctionnement : -20°C à 37°C
  • Durée de conservation : 2 ans

***Lorsque entièrement soutenu par une cavité conique du rotor ou un adaptateur conique


Informations relatives à la commande :

Les tubes sont conditionnés en vrac (manchon) ou en rack.

Spécifications
Nbre par carton500
Nb par paquet50
ConditionnementEn vrac
Forme du fondConique
Capacité (métrique)15 mL
GraduatedOui
MatériauPolypropylène
FCR max.8 500 x g
Type de produitTube à centrifuger
FormeConique
StérilitéStérile
Unit SizeCase of 500
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentation et téléchargements

Certificats

Safety Data Sheets

Partager la référence catalogue, le nom ou le lien.

1x1 image pixel for data collection