Manuelle GC-Spritzen
Manuelle GC-Spritzen
Thermo Scientific™
Manuelle GC-Spritzen
Mit Thermo Scientific™ GC-Spritzen können Sie problemlos exakte, präzise und reproduzierbare manuelle Injektionen durchführen.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerVolumen (metrisch)Kanülen-GaugeProdukttypMenge
365D109110 μl26 GGC-Autosamplerspritze, feste KanüleJe
365B05111 μl23 GGC-Autosamplerspritze, Kolben-in-NadelEa.
365B05311 μl23 GGC-Autosamplerspritze, Kolben-in-NadelEa.
365C07415 μl26 GGC-Autosamplerspritze, feste KanüleEa.
365D109610 μl26 GGC-Autosamplerspritze, feste Kanüle6/Packung
365D117110 μl26 GGC-Autosamplerspritze, abnehmbare KanüleEa.
365F189125 μl25 GGC-Autosamplerspritze, feste KanüleEa.
365F190125 μl25 GGC-Autosamplerspritze, abnehmbare KanüleEa.
365G209150 μl25 GGC-Autosamplerspritze, abnehmbare KanüleEa.
365H2291100 μl25 GGC-Autosamplerspritze, feste KanüleEa.
Katalognummer 365D1091
Preis (EUR)
40,55
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Volumen (metrisch):
10 μl
Kanülen-Gauge:
26 G
Produkttyp:
GC-Autosamplerspritze, feste Kanüle
Menge:
Je
Preis (EUR)
40,55
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Nutzen Sie die manuellen GC-Spritzen von Thermo Scientific™ für exakte, präzise und reproduzierbare manuelle Injektionen. Das robuste, praxisbewährte Design ist für das Durchstechen des Septums optimiert. Die Spritzen sind aus Borosilikatglas mit Metallflanschen aus Edelstahl oder vernickeltem Messing und decken einen großen Bereich verschiedener Volumina ab. Gut ablesbare Markierungen gewährleisten Reproduzierbarkeit.
  • Spritzen erhältlich in verschiedenen Volumen
  • PTFE Luer-Lock™ Spritzen
  • PTFE-Spritzen mit Luer-Anschluss
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
Beschreibung10 µl; Länge 50 mm; fest; je
EinwegproduktNein
Länge (metrisch)50 mm
Länge (metrisch) Kanüle50 mm
Art der KanülenspitzeKegel
ProdukttypGC-Autosamplerspritze, feste Kanüle
MengeJe
Zur Verwendung mit (Geräte)GC Autosampler
Kanülen-Gauge26 G
Volumen (metrisch)10 μl
Unit SizeEach
Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.