(1R,3S)-(+)-4-Ciclopenteno-1,3-diol 1-acetato, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
(1R,3S)-(+)-4-Ciclopenteno-1,3-diol 1-acetato, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
(1R,3S)-(+)-4-Ciclopenteno-1,3-diol 1-acetato, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
(1R,3S)-(+)-4-Ciclopenteno-1,3-diol 1-acetato, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

(1R,3S)-(+)-4-Ciclopenteno-1,3-diol 1-acetato, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 60410-16-4 | C7H10O3 | 142.15 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 399340010
Precio (EUR)
179,35
Precio exclusivo en nuestra web
211,00
Ahorro 31,65 (15%)
Each
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
179,35
Precio exclusivo en nuestra web
211,00
Ahorro 31,65 (15%)
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
CAS60410-16-4
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to light yellow
Appearance (Form)Solid
Infrared spectrumConforms
Melting point49°C to 53°C
Specific optical rotation+67° to +69° (20°C, 589 nm) (c=2.3, CHCl3)
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.