1-(2-Aminoethyl)-piperazin 99%, Thermo Scientific Chemicals
1-(2-Aminoethyl)-piperazin 99%, Thermo Scientific Chemicals
1-(2-Aminoethyl)-piperazin 99%, Thermo Scientific Chemicals
1-(2-Aminoethyl)-piperazin 99%, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-(2-Aminoethyl)-piperazin 99%, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 140-31-8 | C6H15N3 | 129.21 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
500 g
100 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 400765000
Preis (EUR)
53,89
Exklusiv online
63,40
Ersparnis 9,51 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
53,89
Exklusiv online
63,40
Ersparnis 9,51 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
IUPAC Name2-(piperazin-1-yl)ethan-1-amine
Molecular FormulaC6H15N3
InChI KeyIMUDHTPIFIBORV-UHFFFAOYSA-N
SMILESNCCN1CCNCC1
Molecular Weight (g/mol)129.21
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms
GC>=98.5 %
Refractive index1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.