Bromelain, Thermo Scientific Chemicals
Bromelain, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Bromelain, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 37189-34-7
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
Katalognummer 402831000
Preis (EUR)
277,10
Exklusiv online
326,00
Ersparnis 48,90 (15%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
100 g
Recurring order eligible. Learn more »
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
277,10
Exklusiv online
326,00
Ersparnis 48,90 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS37189-34-7
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Powder
Specific activity>=1200 GDU/g
Residue after ignition=<5 %
Appearance (Color)Cream to light brown
Infrared spectrumConforms
Mehr anzeigen
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Sicherheit und Handhabung

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Skin Corrosion/Irritation
Category 2
Serious Eye Damage/Eye Irritation
Category 2
Respiratory Sensitization
Category 1
Specific target organ toxicity - (single exposure)
Category 3
Label Elements
Signal Word

Danger

Hazard Statements

H315 - Causes skin irritation

H319 - Causes serious eye irritation

H334 - May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled

H335 - May cause respiratory irritation

Precautionary Statements

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water

P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing

P312 - Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell

P332 + P313 - If skin irritation occurs: Get medical advice/attention

P337 + P313 - If eye irritation persists: Get medical advice/attention

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.