1,1-Dibromethan, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
1,1-Dibromethan, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
1,1-Dibromethan, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
1,1-Dibromethan, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1,1-Dibromethan, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 557-91-5 | C2H4Br2 | 187.86 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 406480250
Preis (EUR)
112,20
Exklusiv online
132,00
Ersparnis 19,80 (15%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
112,20
Exklusiv online
132,00
Ersparnis 19,80 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS557-91-5
IUPAC Name1,1-dibromoethane
Molecular FormulaC2H4Br2
InChI KeyAPQIUTYORBAGEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(Br)Br
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to brown
Refractive index1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms
GC>=98.5 %
Mehr anzeigen
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Chargen-Nr.Certificate TypeDateCatalog Number(s)
A0457187Certificate of Analysis17. Mai 2025406481000, 406480250
A0457187Certificate of Analysis20. Okt. 2023406481000, 406480250
A0456711Certificate of Analysis04. Okt. 2023406481000, 406480250
A0401019Certificate of Analysis14. Dez. 2022406481000, 406480250
A0444131Certificate of Analysis15. Juli 2022406481000, 406480250
5 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen

Sicherheitsdatenblätter

Sicherheit und Handhabung

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Acute oral toxicity
Category 4
Acute dermal toxicity
Category 4
Acute Inhalation Toxicity - Dusts and Mists
Category 4
Carcinogenicity
Category 2
Label Elements
Signal Word

Warning

Hazard Statements

H302 + H312 + H332 - Harmful if swallowed, in contact with skin or if inhaled

H351 - Suspected of causing cancer

Precautionary Statements

P301 + P312 - IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell

P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing

P313 - Get medical advice/attention

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.