Magnesiumcarbonat, basisch, schwer, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Magnesiumcarbonat, basisch, schwer, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Magnesiumcarbonat, basisch, schwer, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Magnesiumcarbonat, basisch, schwer, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Magnesiumcarbonat, basisch, schwer, reinst, Thermo Scientific Chemicals

Magnesiumcarbonat-Base, schwer, 40 bis 45 % (MgO), CMgO3, CAS-Nummer 39409-82-0, 500 g, Kalzinationsverlust:55 bis 60 %, weiß, 208-915-9, 84,31, Extra Pure, MgCO3, 15.5724, MFCD00011107, Kunststoffflasche, Pulver, OM2470000
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Kunststoffflasche
Katalognummer 413405000
Preis (EUR)
36,55
Exklusiv online
43,00
Ersparnis 6,45 (15%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
36,55
Exklusiv online
43,00
Ersparnis 6,45 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS39409-82-0
IUPAC Namepentamagnesium(2+) tetrahydrate dihydroxide tetracarbonate
Molecular FormulaC4H10Mg5O18
InChI KeyYMKSTRLFWJQKFP-UHFFFAOYSA-D
SMILESO.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Titration Complexometric40 to 45 % (MgO)
Soluble salts=<1.0 %
Appearance (Color)White to almost white
Appearance (Form)Powder
Calcium oxide (CaO)=<0.6 %
Mehr anzeigen
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
Generating response
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection