Azul de metileno, puro, certificado, agua residual
Azul de metileno, puro, certificado, agua residual
Azul de metileno, puro, certificado, agua residual
Azul de metileno, puro, certificado, agua residual
Azul de metileno, puro, certificado, agua residual
Thermo Scientific Chemicals

Azul de metileno, puro, certificado, agua residual

Azul de metileno, C16H24ClN3O3S, número de CAS-7220-79-3, Azul básico 9, 25 g, 1,21 a 1,7, Presión de vapor:Ínfima, 27, V,19, 259, CHEBI:6872, Verde, 13 (Aire-1,0), 82 % mín., 200-515-2, 319.85, Puro, Advertencia, Declaración de GHS H:Nocivo en caso de ingestión.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 414240250
Precio (EUR)
44,46
Precio exclusivo en nuestra web
52,30
Ahorro 7,84 (15%)
Each
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
44,46
Precio exclusivo en nuestra web
52,30
Ahorro 7,84 (15%)
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
IUPAC Name3,7-bis(dimethylamino)-5λ⁴-phenothiazin-5-ylium trihydrate chloride
Molecular FormulaC16H24ClN3O3S
InChI KeyXQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
SMILESO.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Molecular Weight (g/mol)373.90
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Dark green
Appearance (Form)Crystalline powder
UV Lambda max663 to 667 nm (in water)
BSC CertificationPasses
Absorption Ratio P-15/P+151.21 to 1.70
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO - Para uso exclusivo en investigación

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.