Gel de sílice, para cromatografía, 0,030-0,200 mm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals
Gel de sílice, para cromatografía, 0,030-0,200 mm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals
Gel de sílice, para cromatografía, 0,030-0,200 mm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals
Gel de sílice, para cromatografía, 0,030-0,200 mm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Gel de sílice, para cromatografía, 0,030-0,200 mm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Ver todo
Tambor de plástico
Número de catálogo 419290050
Precio (EUR)
242,25
Precio exclusivo en nuestra web
285,00
Ahorro 42,75 (15%)
Each
-
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
5 kg
Envase:
Tambor de plástico
Recurring order eligible. Learn more »
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
242,25
Precio exclusivo en nuestra web
285,00
Ahorro 42,75 (15%)
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
CAS7631-86-9
IUPAC Namesilanedione
Molecular FormulaO2Si
InChI KeyVYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILESO=[Si]=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Particle size=<250 µm (D(90%))
Appearance (Color)White
Appearance (Form)Powder
Loss on drying=<6.0 % (150°C)
Pore volume0.7 to 0.85 ml/g (N2)
Ver más
Ask our AI about this Product

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Para cromatografía de columnas
RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
What kind of tubes should I use for making lipid:DNA complexes?
Can I use Lipofectamine 2000 to co-transfect plasmids and siRNA?
I transfected GFP into cells using Lipofectamine 2000 and saw a light granular orange background fluorescence. What could be causing this?
For how long is the Lipofectamine 2000:DNA complex stable?
The protocol sent out with Lipofectamine 2000 indicates to use 24 well plates but I am interested in using 60 mm plates. How do I scale up my transfection with Lipofectamine 2000?
+Show more FAQs for this product
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentos y descargas

Certificados

N.º de loteCertificate TypeDateCatalog Number(s)
A0470764Certificate of Analysis17 may 2025419290050, 419292500, 419290010
A0466683Certificate of Analysis15 oct 2024419290050, 419292500, 419290010
A0460583Certificate of Analysis19 mar 2024419290050, 419292500, 419290010
A0458877Certificate of Analysis04 ene 2024419290050, 419292500, 419290010
A0450485Certificate of Analysis02 may 2023419290050, 419292500, 419290010
Se muestran 5 resultados, busque arriba un certificado específico

Hojas de datos de seguridad

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.