Fosfato sódico, dodecahidrato tribásico, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Fosfato sódico, dodecahidrato tribásico, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Fosfato sódico, dodecahidrato tribásico, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Fosfato sódico, dodecahidrato tribásico, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Fosfato sódico, dodecahidrato tribásico, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 10101-89-0 | Na3O412H2O | 380.13 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Número de catálogo 424405000
Precio (USD)
-
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS10101-89-0
IUPAC Nametrisodium dodecahydrate phosphate
Molecular FormulaH24Na3O16P
InChI KeyASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
SMILESO.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Titration excess HCl98.0 to 102.0 %
Excess alkali (as NaOH)=<2.5 %
Heavy metals (as Pb)=<10 ppm
Insoluble matter=<0.01 %
Chloride (Cl)=<10 ppm
Ver más
Ask our AI about this Product

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentos y descargas

Certificados

Hojas de datos de seguridad

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.