Methylep-Tolylsulfoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Methylep-Tolylsulfoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Methylep-Tolylsulfoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Methylep-Tolylsulfoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Methylep-Tolylsulfoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 934-72-5 | C8H10OS | 154.23 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 428150010
Preis (EUR)
42,67
Exklusiv online
50,20
Ersparnis 7,53 (15%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
42,67
Exklusiv online
50,20
Ersparnis 7,53 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS934-72-5
IUPAC Name1-methanesulfinyl-4-methylbenzene
Molecular FormulaC8H10OS
InChI KeyFEVALTJSQBFLEU-UHFFFAOYNA-N
SMILESCC1=CC=C(C=C1)S(C)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to yellow
Appearance (Form)Low melting powder or crystals
Infrared spectrumConforms
NMRconsistent with structure
Melting point41°C to 46°C
Mehr anzeigen
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Sicherheitsdatenblätter

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.